Learn More
Nitrate de lutétium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11316328
Nitrate de lutétium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316328
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Code produit. 11316328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011258.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100641-16-5
Formule moléculaire LuN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 360.98
Numéro MDL MFCD00150421
Clé InChI APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16212852
Nom IUPAC Trinitrate de lutetium(3+) hydraté
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) nitrate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Lu(NO3)3·xH2O
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 360.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY18F011 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number011258.09,011258.04
Numéro de lotZ07G003 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog Number011258.09,011258.04
Numéro de lotJ30K33 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011258.09,011258.04
Numéro de lotW27C015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011258.09,011258.04
Numéro de lotS07D002 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011258.09,011258.04
Nom du produit
Nitrate de lutétium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >