Learn More
Nitrate de lutétium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306328
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100641-16-5
Formule moléculaire LuN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 360.98
Numéro MDL MFCD00150421
Clé InChI APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
CID PubChem 16212852
Nom IUPAC Trinitrate de lutetium(3+) hydraté
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) nitrate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Lu(NO3)3·xH2O
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 360.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic