Learn More
Fluorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lutetium(III) fluoride |
Point de fusion | 1182°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Pièces |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN3288 |
Poids de la formule | 231.97 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |