Learn More
Fluorure de lutécium(III), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lutetium (III) fluoride |
| Point de fusion | 1182°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3288 |
| Poids de la formule | 231.97 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |