Learn More
Chlorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 566.00€
Identifiants chimiques
CAS 10099-66-8
Numéro MDL MFCD00011099
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11343467
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
018685.03
1 g
145.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11333467
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
018685.06
5 g
566.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10099-66-8
MFCD00011099
Spécification
Lutetium(III) chloride
Anhydrous
(REO)
14,5615
281.33
Hygroscopic
905°C (sublimation)
10099-66-8
MFCD00011099
Soluble in water.
99.9%
3.98 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante