Learn More
Lutécium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11332288
Lutécium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332288
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11332288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013189.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate is involved in refluxing 1,2,4-trichlorobenzene. It is also used as catalyst of organic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17966-84-6
Formule moléculaire C15H21LuO6
Poids moléculaire (g/mol) 472.29
Numéro MDL MFCD00078030
Clé InChI HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-oneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24282830
SMILES [Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC lutetium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Poids de la formule 472.3
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS13K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number013189.03,013189.06
Numéro de lotD04X040 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number013189.03,013189.06
Numéro de lotT01H041 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number013189.03,013189.06
Nom du produit
Lutécium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >