Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de lupus
Microarray de lupus de tumeur avec 5062 peptides spécifiques aux antigènes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.043.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : 28 autoantigènes de lupus sélectionnés et 789 épitopes de lupus linéaires supplémentaires de la base de données d’épitopes immunitaires, y compris des modifications post-translationnelles comme la citrulline et l’acétylysine
- Longueurs d’épitope de base de données : 3 à 50 aa
- Longueurs des peptides : 3 à 15 aa
- Nombre de peptides : 5062 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |