Learn More
Merck Substrats de chimioluminescence HRP Western Immobilon
Réactifs chimiluminescents prémélangés et prêts à l’emploi pour la détection des transferts Western à base de HRP
Marque:  Merck WBLUC0500
Code produit. 11770644
  • 543.00€ / 500mL
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La peroxydase de raifort (HRP) catalyse l’oxydation du luminol en présence de peroxyde, libérant des photons (chimiluminescence) qui sont capturés sur des films radiographiques ou par des caméras CCD. La plupart des substrats HRP souffrent d’un signal s’atténuant rapidement et d’une durée de conservation courte, mais les substrats Luminata sont formulés différemment pour inclure des réactifs de stabilisation.
  • Résultats cohérents avec moins d’erreurs de pipetage
Les stabilisateurs ajoutés aux substrats Luminata :
  • Empêchent l’oxydation spontanée du luminol par le peroxyde en l’absence de HRP
  • Améliorent la stabilité du luminol et du peroxyde, en veillant à ce que les substrats Luminata pré-mélangés soient stables pendant un an
  • Stabilisent, renforcent et prolongent le signal de chimiluminescence une fois que la HRP commence à catalyser l’oxydation
Trois sensibilités différentes pour une gamme de besoins de détection :
  • Réactif pré-mélangé Immobilon Classico pour les besoins quotidiens de détection
  • Réactif prémélangé Immobilon Crescendo pour la détection dans la plage des picogrammes
  • Réactif prémélangé Immobilon Forte pour la détection dans la plage des femtogrammes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Substrat HRP
500 mL
2°C à 8°C
Transfert en points/rainures
∼6 pg