Learn More
3M™ Masque pour particules, 8300 Series
Click to view available options
Type de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
Description
Offre une protection respiratoire efficace et confortable au personnel exposé à des particules de poussière et / ou à des particules liquides non volatiles.
- Testé et certifié conformément aux normes AS/NZS 1716:2003
- La coque externe robuste améliore la résistance aux chocs
- Le M-Noseclip s’ajuste facilement pour moins de points de pression et un plus grand confort sur le nez
- Les bandeaux tressés améliorent le confort au niveau du cou, du visage et de la tête pour une sensation plus sûre
- Le matériau de filtre avancé en électret 3M™ offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante
- La doublure intérieure super-souple et rembourrée offre un confort optimal aux utilisateurs
- Les modèles comprenant la vanne d’expiration Cool Flow™ offrent un confort amélioré dans les environnements humides chauds et/ou lorsque le travail est difficile et physique
- Bandeaux colorés pour une identification simple : jaune pour P1, bleu pour P2
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AS/NZS 1716:2003 ; Norme européenne EN149:2001 + A1:2009 NR |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Élastomère thermoplastique |
| Type de produit | Masque pour particules sans valve |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| À utiliser avec (application) | Secteurs où le personnel est exposé à des particules de poussière et/ou des particules liquides non volatiles |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | 8320 |
| Type de couvre-nez | Clip en aluminium |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido