Learn More
3M™ Masque pour particules, 8300 Series
Code produit. 11726003
Click to view available options
Type de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11726003
Marque: 3M™ 7100011455
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une protection respiratoire efficace et confortable contre les particules de poussière et / ou les particules liquides non volatiles. Le masque pour particules 3M 8300 Series offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante.
Offre une protection respiratoire efficace et confortable au personnel exposé à des particules de poussière et / ou à des particules liquides non volatiles.
  • Testé et certifié conformément aux normes AS/NZS 1716:2003
  • La coque externe robuste améliore la résistance aux chocs
  • Le M-Noseclip s’ajuste facilement pour moins de points de pression et un plus grand confort sur le nez
  • Les bandeaux tressés améliorent le confort au niveau du cou, du visage et de la tête pour une sensation plus sûre
  • Le matériau de filtre avancé en électret 3M™ offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante
  • La doublure intérieure super-souple et rembourrée offre un confort optimal aux utilisateurs
  • Les modèles comprenant la vanne d’expiration Cool Flow™ offrent un confort amélioré dans les environnements humides chauds et/ou lorsque le travail est difficile et physique
  • Bandeaux colorés pour une identification simple : jaune pour P1, bleu pour P2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS 1716:2003 ; Norme européenne EN149:2001 + A1:2009 NR
Type de filtre FFP2
Matériau Élastomère thermoplastique
Type de produit Masque pour particules sans valve
Avec soupape d’expiration Non
À utiliser avec (application) Secteurs où le personnel est exposé à des particules de poussière et/ou des particules liquides non volatiles
Sans latex Oui
Modèle 8320
Type de couvre-nez Clip en aluminium
Stérilité Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No