Learn More
3M™ Masque pour particules, 8300 Series
Offre une protection respiratoire efficace et confortable contre les particules de poussière et / ou les particules liquides non volatiles. Le masque pour particules 3M 8300 Series offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante.
Marque: 3M™ 7100010819
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre une protection respiratoire efficace et confortable au personnel exposé à des particules de poussière et / ou à des particules liquides non volatiles.- Testé et certifié conformément aux normes AS/NZS 1716:2003
- La coque externe robuste améliore la résistance aux chocs
- Le M-Noseclip s’ajuste facilement pour moins de points de pression et un plus grand confort sur le nez
- Les bandeaux tressés améliorent le confort au niveau du cou, du visage et de la tête pour une sensation plus sûre
- Le matériau de filtre avancé en électret 3M™ offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante
- La doublure intérieure super-souple et rembourrée offre un confort optimal aux utilisateurs
- Les modèles comprenant la vanne d’expiration Cool Flow™ offrent un confort amélioré dans les environnements humides chauds et/ou lorsque le travail est difficile et physique
- Bandeaux colorés pour une identification simple : jaune pour P1, bleu pour P2
Spécification
AS/NZS 1716:2003 ; Norme européenne EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Élastomère thermoplastique | |
Secteurs où le personnel est exposé à des particules de poussière et/ou des particules liquides non volatiles | |
8312 |
FFP1 | |
Masque pour particules à valve | |
Oui | |
Clip en aluminium |