Learn More
Hamilton™ Adaptateur Luer vers petite embase RN
Les aiguilles amovibles à petite embase (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type amovibles (RN) de 100 μ l et moins. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Marque: Hamilton™ 55753-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Adaptateur Luer vers petite embase RN |