Learn More
Megro™ Luer Luck Tuberkulin Spritze Softjekt
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène (cylindre), Polystyrène (piston), Caoutchouc polyisoprène synthétique (embase) |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringues à tuberculine |
| Type de connexion | Luer Slip |