Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Le système de dosage de gènes par rapporteur de luciférase à luminescence prolongée à sélection de luciférase Thermo Scientific avec émission de lumière luminescente prolongée est conçu pour la détection sensible de l’enzyme rapporteur de luciférase de luciole dans les cultures cellulaires de microplaques. Un signal linéaire est obtenu avec le
Marque: Invitrogen™ T1033
Includes: Deux tampons de réaction
Description
- Le format d’essai homogène permet la détection de la luciférase de luciole en présence de milieux de culture normaux sans élimination de milieux et sans étape de lyse cellulaire supplémentaire, offrant ainsi la procédure de dosage la plus simple et la plus rationalisée possible
- La cinétique des dosages lumineux fournit une “fenêtre” pendant laquelle les mesures peuvent être effectuées, facilitant ainsi les applications HTS dans lesquelles l’automatisation des dosages est utilisée.
- Une large gamme dynamique de dosages de luciférase de luciole permet à l’utilisateur de mesurer le niveau d’enzyme avec précision du femtogramme à la gamme de nanogrammes
- La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois meilleure qu’avec les dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou les dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les technologies de dosage concurrentes
- Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
- Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les radio-isotopes
- Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Sensible
La luciférase est un rapporteur idéal en raison de la sensibilité élevée de la détection et de l’absence d’activité de la luciférase endogène dans les cellules de mammifères. Le dosage Luc-Screen associe commodément la lyse cellulaire dans les puits en présence d’un milieu de culture avec un dosage de haute sensibilité qui présente une cinétique d’émission de lumière à luminescence prolongée. Le signal lumineux peut être mesuré entre 10 minutes et plusieurs heures après l’ajout de réactifs de dosage, ce qui offre une grande flexibilité dans le temps entre l’ajout de réactifs et la mesure.
Haut débit
Le système Luc-Screen est conçu pour une flexibilité de dosage maximum dans un format à haut débit et peut être utilisé dans les luminomètres sans injecteurs automatiques. Le système Luc-Screen est formulé pour permettre un dosage de la luciférase pratique, facile à utiliser et optimisé pour une utilisation au sein d’un criblage à haut débit. La sensibilité élevée du dosage Luc-Screen est accompagée d’une large gamme dynamique.
Spécifications
- Type de dosage : Dosage de la luciférase
- Cellules compatibles : Cellules de mammifères
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
- Forme : Liquide
- Format : Plaque de 96 puits
- Affichage : Point final
- Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
- Substrat : Luciférine
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : Substrat de luciférase
Spécification
Kit de dosage du gène rapporteur de luciférase | |
Luminomètre (microplaque) | |
Ce kit contient deux tampons de réaction. Stockez le produit à -20°C. |
|
Compatible avec le haut débit | |
Cultures cellulaires | |
Substrat de luciférase | |
Luciférase | |
Dosages enzymatiques | |
Liquide |
Chimiluminescence | |
Dosage de la luciférase | |
Cellules de mammifères | |
Point final | |
Luciférine | |
substrat chimique | |
Luc-Screen™, NovaBright™ | |
1000 dosages |