Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant / réfrigéré ecocool™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6962015
Click to view available options
Gamme de températures:
de -20°C à +100°C
de -25°C à +150°C
Capacité (métrique):
5 L
6 l
Modèle:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15499214
Marque: Grant Instruments™ ECOCOOL 100R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’économiser jusqu’à 80 % par rapport aux unités à compresseur standard. Les bains à circulation chauffants / réfrigérés Grant Instruments™ ecocool™ sont fournis assemblés en kits prêts à l’emploi, avec les tuyaux, clips et connecteurs standard.
  • Le mode Eco optimise le contrôle du refroidissement requis, ce qui permet un refroidissement rapide si nécessaire.
  • Véritable économie d’énergie par rapport aux unités concurrentes qui mettent simplement le compresseur en marche ou hors tension.
  • interface utilisateur intuitive ;
  • Dispositif de vidange à l’avant sans déversement.
  • Fabriqué en Grande-Bretagne selon les spécifications les plus strictes, expédition en 5 jours, 4 ans de garantie à la pointe de l’industrie.
  • Design moderne, élégant et attrayant
  • Le thermostat et le refroidisseur fonctionnent en harmonie : aucun des deux ne fonctionne seul, ce qui élimine tout risque de surchauffe ou de congélation.
  • Commutateur avant unique pour une praticité maximale pour l’utilisateur.
  • Sans fentes latérales : positionnées pour être adaptées à l’utilisateur, pas à l’appareil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Puissance de refroidissement 250W à 20°C, 230W à 10°C, 185W à 0°C, 115W à -10°C, 40W à -10°C
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Affichage 4 digit LED
Modèle ecocool™ 100
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température 0,05°C
Garantie 4 Years
Largeur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) intérieure 154 mm
Hauteur (métrique) 640 mm
Profondeur (métrique) intérieure 118 mm
Poids à l’expédition (métrique) 29 kg
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz