missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LSP1 Antibody (LSP1/3042), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08286PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LSP1 Monoclonal antibody specifically detects LSP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Spécification
| LSP1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 47 kDa actin binding protein, 47 kDa actin-binding protein, 52 kDa phosphoprotein, F-actin binding and cytoskeleton associated protein, leufactin (leukocyte F-actin binding protein), leukocyte-specific protein 1, lymphocyte-specific protein 1, lymphocyte-specific protein pp52, pp52, WP34Lymphocyte-specific antigen WP34 | |
| Recombinant fragment of human LSP1 protein (around aa174-278) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P33241) | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 4046 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Protein Array | |
| LSP1/3042 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu