Learn More
Corning™ Agitateur à incubation LSE™
L’incubateur de type armoire est compact et peut être empilé pour optimiser l’utilisation de l’espace. L’agitateur orbital intégré peut accueillir plusieurs tailles de plateaux et de pinces sur lesquelles peuvent reposent des flacons, des boîtes de Pétri et des racks de tubes à essai.
5278.65€ - 6011.82€
Spécification
Orbite | 19 mm |
---|---|
Type de produit | Incubateur |
Matériau | Extérieur : Acier laminé à froid ; Intérieur : Acier inoxydable en miroir |
Affichage | Numérique |
Modèle | Armoire |
Code produit | Marque | Capacité | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15947971
|
Corning™
6752 |
Flacons de 49 L | 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK | 20 à 400 tr/min | 37,7 kg |
5278.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16631372
|
Corning™
6754 |
Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml | 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK | 20 à 300 tr/min | 63,6 kg |
6011.82€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Uniformité de température exceptionnelle
- Grande zone de visualisation pour la surveillance non perturbée des échantillons
- Large plage de températures
- Options d’étagères multiples
- Mécanisme d’agitation avec contrôle de précision
- Porte en verre grand format et lumière interne pour faciliter l’observation des échantillons
- La convection mécanique offre un environnement de température sûr et stable et une récupération rapide de la température de la chambre après ouverture de la porte
Spécification
19 mm | |
Extérieur : Acier laminé à froid ; Intérieur : Acier inoxydable en miroir | |
Armoire |
Incubateur | |
Numérique | |
0 à 99 min |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Agitateur à incubation LSE™