Learn More
Corning™ Agitateur orbital LSE™ sans plateforme
Deux options de plateforme en acier inox
Marque: Corning™ 6782-NP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’agitateur orbital Corning LSE répond à une variété d’applications d’agitation et de mélange. Un puissant moteur sans balais et un mécanisme d’agitation contre-équilibré assurent un fonctionnement régulier pendant des années d’utilisation sans problème. Plusieurs plateformes (à commander séparément) sont disponibles et facilement interchangeables.
- Deux options de plateforme en acier inox
- Orbite de 19 mm pour l’aération des cultures et la coloration de gels
- Grand écran numérique avec une commande à bouton unique
- Contrôle numérique de la vitesse et de la durée d’agitation
- Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur
- Capacité maximale : 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml ou 16 x 125 ml
Spécification
19 mm | |
230 V | |
Prise UK | |
Plateforme en acier inoxydable | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |
20 à 300 tr/min | |
0,25 A | |
50/60 Hz | |
312 x 255 x 130 mm | |
312 mm | |
7,3 kg | |
30 s à 99 min 50 s par incréments de 10 s, moins de 10 min par incréments de 1 s, fonction HOLD du minuteur |