Learn More
Corning™ Agitateur orbital LSE™ sans plateforme
Deux options de plateforme en acier inox
Marque:  Corning™ 6781-NP
Code produit. 11961991
  • 1795.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’agitateur orbital Corning LSE répond à une variété d’applications d’agitation et de mélange. Un puissant moteur sans balais et un mécanisme d’agitation contre-équilibré assurent un fonctionnement régulier pendant des années d’utilisation sans problème. Plusieurs plateformes (à commander séparément) sont disponibles et facilement interchangeables.
  • Deux options de plateforme en acier inox
  • Orbite de 19 mm pour l’aération des cultures et la coloration de gels
  • Grand écran numérique avec une commande à bouton unique
  • Contrôle numérique de la vitesse et de la durée d’agitation
  • Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur
  • Capacité maximale : 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml ou 16 x 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
19 mm
230 V
Prise EU
Plateforme en acier inoxydable
130 mm
255 mm
NP
20 à 300 tr/min
0,25 A
50/60 Hz
312 x 255 x 130 mm
312 mm
7,3 kg
30 s à 99 min 50 s par incréments de 10 s, moins de 10 min par incréments de 1 s, fonction HOLD du minuteur