Learn More
Corning™ Rotors à angle fixe LSE™
Code produit. 11377681 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 ml
6 × 50 ml
12 × 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11377681
Marque: Corning™ 480137
Rotors avec capacité et taille de tube configurables
Il s’agit d’un rotor en option pour 6 tubes de 50 ml, à utiliser avec la centrifugeuse compacte Corning™ LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 12 × 15 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse compacte Corning™ LSE™
Angle Fixe