Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre à scintillation liquide Wheaton™
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir l’intégrité des joints. Les flacons en verre à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en verre borosilicaté.
Marque: DWK Life Sciences 986582
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 10.06970kg
Description
- Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Les revêtements en feuille de métal et en liège résistent aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et aux alcools
- Les revêtements en cône en polyéthylène résistent aux fissures et offrent une rétention de couple supérieure et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
Spécification
Feuille métallique | |
28 mm | |
20 mL | |
Urée | |
Lot de 500 |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
500 | |
61 mm | |
22-400 |