Learn More
Fisherbrand™ Becs Bunsen de gaz GPL avec connecteur Tétine
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bec Bunsen de sécurité |
| Type de gaz | Butane, propane, LPG, LPG, Propane |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (application) | Connecteur Tétine |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Comprend | Connecteur T-Tine |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction