Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Code produit. p-8013995 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739806
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une puissance de flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
  • Flamme large et régulière
  • Excellente puissance de chauffage
  • Poignée de maintien latérale
  • Ouverture du brûleur de 43 mm de large, hauteur de 180 mm
  • Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
  • Fabriqué en laiton nickelé
  • Le haut du brûleur est équipé d’une tête en acier perforée, ce qui permet de retirer plusieurs petites flammes, mais très larges
Spécification
Type de produit Brûleur industriel, Meker
Type de gaz Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Description Consommation de 188 l/h.
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Connecteur T-Tine
Nb par paquet 1 de chaque