Learn More
Buerkle™ Pissettes à col large en PEBD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Red
Transparent
Vert
Description
- Ouverture à col large pour un remplissage en toute sécurité
- Couleur jaune translucide avec protection contre la lumière
- Ouverture incurvée sur le bouchon à vis pour une distribution de jet de précision sans éclaboussures
- Bouchons à code couleur
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Translucent Yellow |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
Matériau | LDPE |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Wash Bottle |
Chemical Label | Isopropanol |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pissettes à col large en PEBD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu