Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche Code produit.: 10764175
Ajouter au panier
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
Code produit. 10764175 Tous les produits Bürkle Produits
Ethanol
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unlabeled
Code produit. 10764175
Marque: Buerkle™ 03102054
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La vanne d’évacuation garantit que l’excès de pression peut s’échapper et que l’égouttement est empêché. Avec la valve d’évacuation étanche, le contenu ne peut pas fuir lorsque le flacon tombe comme avec les pissettes avec clapet à bille ou le trou d’évacuation.
  • Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
  • Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
  • Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
  • Contiennent 500 ml
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Jaune transparent
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Type de produit Pissette de sécurité
Chemical Label Ethanol
Type de bouchon Bouchon à vis
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche >