Learn More
Buerkle™ Câble de descente
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque: Buerkle™ 5309-0150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonne résistance chimique
- Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
- Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Câble de descente | |
Revêtement en PTFE | |
2 mm |
Acier inoxydable (V2A) | |
Échantillonneurs à trempage et éprouvettes d’immersion, bobines manuelles | |
50 m |