Learn More
Cytiva Partie inférieure
This Lower Section is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marque: Cytiva 10442002
79.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
Verre borosilicaté | |
Filtration sous vide | |
1 de chaque |
Filter Funnel (Base Section) | |
Pour GV050/0 | |
Non stérile | |
GV050/0/02 | |
Filter Funnel |