Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballons hémisphérique inférieur et kit de contrôle marche / arrêt (régulateur °C)
Le chauffe-ballons hémisphérique inférieur Fisherbrand™ et le kit de contrôle marche / arrêt permet une distribution une distribution uniforme de la chaleur pour les flacons à fond rond.
856.00€
Spécification
Précision | ±1 % FS |
---|---|
Type de contrôleur | MARCHE/ARRÊT |
Contrôleur | Contrôleur de paillasse numérique MARCHE/ARRÊT |
Dimensions (L x l x H) | 5,5 x 4,25 x 1,75 in |
Tension | 120 V |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17467453
|
Fisherbrand™
11-476-289 |
250 ml |
856.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chauffe-ballons hémisphérique inférieur
- L’élément chauffant applique une chaleur uniforme aux flacons à fond rond avec une faible densité de watts
- L’extérieur doit être fabriqué en tissu de fibre de verre
- Température d’exposition maximale :842°F
- Pour une utilisation avec support d’anneau de panier
- Le fil de résistance est multibrin pour une durabilité et une flexibilité optimales
- Se branche dans la prise standard :Fil de plomb de 76 mm (3 po) avec connecteur NEMA L1-15R et un cordon d’alimentation de 1,2 m (4 pi) avec fiche NEMA 1-15
- Contrôleur numérique de température de paillasse marche / arrêt
- Commande marche/arrêt numérique compacte
- Avec conception autonome, “plug-and-play”
- Plage de régulation de la température :32° à 999°F
- Capteur thermocouple de type J ; 1,5 m (5 pi) de long
- Les limites supérieure et inférieure du point de consigne peuvent être réglées à l’aide d’une seule clé
- L’hystérésis peut être réglée entre 1 et 20 degrés
- Sortie à fusible :10 amp
- EntréeFiche NEMA 5-15 avec cordon d’alimentation 1,5 m (5 pi)
- Sortie :Prise NEMA 6-15R avec cordon d’alimentation 1,5 m (5 pi)
Garantie
1 an
Spécification
±1 % FS | |
Contrôleur de paillasse numérique MARCHE/ARRÊT | |
120 V | |
Affichage en °C | |
Rond/Bol | |
482°C max. |
MARCHE/ARRÊT | |
5,5 x 4,25 x 1,75 in | |
Chauffe-ballon hémisphérique inférieur, contrôleur de température numérique MARCHE/ARRÊT | |
Fibre de verre | |
Thermocouple de type J | |
Chauffage des flacons à fond rond |