Learn More
Miele Professional™ Panier inférieur
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 515 x 531 x 250 mm
Description
- Équipés de 96 buses d’injecteur
- Dégagement vertical : 170 mm
- Convient uniquement pour une utilisation avec des paniers supérieurs O 175/O 187/O 184
Spécification
Spécification
| Type de produit | Panier inférieur / unité d’injecteur mobile |
| Modèle | U 184/1 |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles :G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 et PG 8536, et des éléments tels que tubes de centrifugation, flacons, collecteurs de fraction de tubes à essai, tubes RMN ou tubes d’échantillonneur automatique. |
| Profondeur (métrique) | 515 mm |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Largeur (métrique) | 531 mm |
| Quantité | 1 de chaque |