Learn More
Norme de viscosité à basse température, Paragon Scientific™
Click to view available options
Viscosité:
151 216,0 mPa.s (-40°C)
172 195 mPa.s (-13°C)
5 989,0 mPa.s (-40°C)
757,0 mPa.s (-40°C)
Conditionnement:
500mL
Description
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | J10 |
| Viscosité | 757,0 mPa.s (-40°C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: Odourless Kerosene
Valeurs nominales citées