Learn More
Fisherbrand™ Rack de stockage à 96 puits PCR™ basse température
Code produit. 15768177 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15768177
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de glisser, de régler, de travailler et de stocker des échantillons de PCR™. Le rack de stockage 96 puits PCR™ à basse température Fisherbrand™ comprend des poignées texturées pour fournir une cale sécurisée, un couvercle coulissant et rotatif unique et une base fermée
  • Le couvercle ambidextre peut être commuté pour s’adapter à l’orientation gauche ou droite.
  • Couvercle amovible.
  • Peut contenir des tubes de 0,2 ml, individuels ou en bandes.
  • Configuration de 96 puits 8 x 12.
  • Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F).
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Couleur Bleu
Type de produit PCR Rack
Matériau Plastique ABS
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Round, Round Bottom (U-well)
Quantité 5/boîte
Largeur (métrique) 9,2 cm
Hauteur (métrique) 3,7 cm
Fit for Purpose PCR Ready