Learn More
Idex Raccords en T en PEEK basse pression
Combinez, divisez ou croisez les flux de liquide dans tout votre système
178.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13070390
|
Idex
P-713 |
1,25 mm | Raccord union |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabrication en polymères inertes
- Ports à fond plat 1/4-28
Utilisez des connecteurs en T dans différentes situations à basse pression dans l’ensemble de votre système fluidique. Les trous de montage pratiques permettent de monter les connecteurs en les clipsant. Les ensembles de connecteurs en T sont fournis avec des écrous et des ferrules.
Spécification
1000°psi | |
PEEK |