Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit. 15320895
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15320895
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560516
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée de forme basse Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Bouchon ou bouchon NS interchangeables
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 45 ml
Forme Faible
Nb par paquet Boîte de 1
Hauteur (métrique) 30 mm
Type de produit Flacon de pesée
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Couvercle à bouton