Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit. 10603971
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10603971
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560513
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée de forme basse Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Bouchon ou bouchon NS interchangeables
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Forme Faible
Nb par paquet 6/boîte
Hauteur (métrique) 30 mm
Type de produit Flacon de pesée
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Couvercle à bouton