Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets en nickel de forme basse
Code produit. 15463605
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
100 ml
250 ml
Diamètre (métrique) externe:
33mm
36 mm
45mm
46mm
47mm
59 mm
82 mm
Hauteur (métrique):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15463605
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035969.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Forme basse
Matériau Nickel
Capacité (métrique) 55mL
Diamètre (métrique) externe 46mm
Hauteur (métrique) 35mm
Product Type Creuset en nickel
Diamètre (métrique) de la base 38mm