Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset inconel de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
25mL
55mL
75mL
100mL
250mL
500mL
Diamètre (métrique) externe:
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Hauteur (métrique):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description | Forme basse |
| Matériau | Inconel |
| Capacité (métrique) | 25mL |
| Diamètre (métrique) externe | 45mm |
| Hauteur (métrique) | 23mm |
| Product Type | Creuset Inconel |
| Diamètre (métrique) de la base | 38mm |