Learn More
BRAND™ Éprouvette graduée de forme basse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Transparente, haute clarté
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Description de l’article | Forme basse |
| Balance | Ciselé |
| Graduations | 0,5 ml |
| Limite d’erreur | 0,5 ml |
| Température max. | 80deg;C |