Learn More
Witeg™ Béchers en verre de forme basse avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
Description
- Large gamme de capacités disponibles
- Conformes à la norme ISO 3819
- En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 70 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Comprend | Bec verseur |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819 |
Modèle | Forme basse |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Béchers en verre de forme basse avec bec verseur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu