Learn More
BRAND™ Tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis
Code produit. 10199640 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
160 mm
180 mm
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10199640
Marque: BRAND™ 113941
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis BRAND™ comprennent un bouchon à vis en polypropylène avec un joint en élastomère blanc et un filetage GL. Autoclavable à 121°C.
  • En verre sodocalcique.
  • Comprend un bouchon à vis en polypropylène avec joint en élastomère blanc et filetage GL.
  • Autoclavable (121°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100/Bte
Diamètre du filetage GL 18
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture