Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
3 000 ml
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
- Comprend des graduations en blanc
- Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 70 mm |
Comprend | Bec verseur intégré |
Quantité | 10 |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Modèle | Forme basse |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
18Minutes
8Secondes
52
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu