Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
186.85 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
3 000 ml
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
- Comprend des graduations en blanc
- Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 105 mm |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 145 mm |
Comprend | Bec verseur intégré |
Quantité | 10/boîte |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Modèle | Forme basse |