Learn More
Thermo Scientific™ Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tube
GREENER_CHOICE
Code produit. 30130203 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 30130203
Marque: Thermo Scientific™ 3404DLB
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microcentrifuge Tubes ensure optimal sample integrity with minimal DNA loss. These tubes provide secure closure and reliable performance, perfect for sensitive applications in molecular biology.
The importance of low DNA binding microcentrifuge tubes cannot be overstated. These tubes are specifically engineered to minimize the adhesion of DNA to the tube walls, which is crucial in preserving the quantity and quality of DNA samples during various laboratory procedures.
Ensuring that maximum DNA recovery is achieved and reducing the risk of sample loss and contamination. Particularly vital in applications such as PCR, sequencing, and cloning, where even small losses can significantly impact the results.
Additionally, the assurance that these tubes are free from PCR inhibitors, UV leachables, and human DNA further enhances the reliability of experimental outcomes by preventing any potential interference with sensitive assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Autoclavable Autoclavable
Couleur Natural
Matériau Résine en polypropylène
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Snap Cap
Fit for Purpose PCR Ready
Forme du fond Conical
Forme Cylindrical
Type de produit Microcentrifuge Tube
Especificaciones
Volume (métrique) 1.5 mL
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado