Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, pHrodo™ Green- and Red-LDL Conjugates
Mesurez l’absorption de la lipoprotéine de faible densité (LDL), la maturation endosomique et le trafic cellulaire avec les conjugués pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL, qui contiennent des colorants pHrodo sensibles au pH qui sont fortement fluorescents lors d’une exposition à des environnements acides et endosomiques.
459.00€ - 471.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse cellulaire |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Analyseur à haute densité |
Type de produit | Solution de marquage cellulaire |
Forme | Solution |
Quantité | 200 µlitres |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15666139
|
Invitrogen™
L34355 |
Lipoprotéine de faible densité provenant du plasma humain, conjugué pHrodo™ Green (pHrodo™ Green-LDL) |
471.00€
200µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15676139
|
Invitrogen™
L34356 |
Lipoprotéine de faible densité provenant du plasma humain, pHrodo™ Red (pHrodo™ Red-LDL) |
459.00€
200µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Détectez l’absorption de la lipoprotéines de faible densité (LDL), la maturation endosomique et le trafic de cellules avec les conjugués pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL. Ces conjugués de LDL contiennent des colorants pHrodo sensibles au pH qui sont faiblement fluorescents à un pH neutre, mais fortement fluorescents lors d’une exposition à des environnements acides, tels que ceux trouvés dans les endosomes. Les conjugués pHrodo Green-LDL et Red-LDL peuvent être utilisés dans la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le criblage à haut débit et les expériences d’analyse à haute densité.
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est l’un des principaux complexes protéines-lipides dans le sang et est un composant crucial du métabolisme responsable du transport des lipides dans l’ensemble du corps. La LDL provenant du plasma humain, lorsqu’elle est complexée avec le colorant pHrodo Green (pHrodo Green-LDL) ou le colorant pHrodo Red (pHrodo Red-LDL), est un outil précieux pour les études de l’absorption de LDL par l’endocytose et le trafic de LDL dans l’ensemble de la cellule. Le pHrodo Green-LDL et le pHrodo Red-LDL sont faiblement fluorescents à un pH neutre en dehors des cellules, mais sont fortement fluorescents après l’endocytose. Cette fonctionnalité permet un protocole sans lavage lors de l’utilisation de pHrodo Green-LDL ou de pHrodo Red-LDL, permettant la mesure cinétique de l’absorption de LDL, de la maturation endosomique et du trafic des cellules. Ces conjugués de LDL à marquage fluorescent ont été conçus pour être utilisés avec la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le tri cellulaire, l’analyse à haut débit et l’analyse à haute densité.Caractéristiques du pHrodo Green-LDL :
• Détectable avec l’ensemble de filtres GFP/FITC (pic d’absorption : ∼509 nm, pic d’émission : ∼533 nm)
• Mutiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond, tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Caractéristiques du pHrodo Red-LDL :
• Détectable avec l’ensemble de filtres RFP/TRITC (pic d’absorption : ∼560 nm, pic d’émission : ∼585 nm)
• Mutiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Le pHrodo Green-LDL et le pHrodo Red-LDL peuvent être utilisés dans un protocole sans lavage, permettant ainsi une mesure dynamique de l’absorption de LDL et du trafic cellulaire.
Spécification
Analyse cellulaire | |
Solution de marquage cellulaire | |
200 µlitres | |
Humaine |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Analyseur à haute densité | |
Solution | |
Glace humide |