Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore total
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque:  Lovibond™ 530120
Code produit. 10402345
  • 34.95€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réactifs DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
  • Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
  • Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
  • Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
  • Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
EPA américaine
Poudre
Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre
0 à 2 mg/l
0,33 oz.
10 mL
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
100/boîte
Réactif pour la détermination du chlore total DPD