Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore libre
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
26.05€ - 258.06€
Spécification
Certifications/Conformité EPA américaine
Format Poudre
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre
Type Réactif DPD pour la détermination du chlore libre
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Plage Volume (impérial) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Plage Volume (impérial) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15381645
Afficher les documents
Lovibond™
530090
100/paquet 0 à 3,5mg/L 0,16 oz. 5 mL
26.05€
100 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15311655
Afficher les documents
Lovibond™
530103
1000/boîte 0 à 2 mg/l 0,33 oz. 10 mL
202.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11789029
Afficher les documents
Lovibond™
530103
1000/boîte 0 à 2 mg/l 0,33 oz. 10 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11708999
Afficher les documents
Lovibond™
530100
100/boîte 0 à 2 mg/l 0,33 oz. 10 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10426303
Afficher les documents
Lovibond™
530100
100/boîte 0 à 2 mg/l 0,33 oz. 10 mL
35.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15301655
Afficher les documents
Lovibond™
530093
1000/boîte 0 à 3,5mg/L 0,16 oz. 5 mL
154.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15321655
Afficher les documents
Lovibond™
530110
100/paquet 0 à 5 mg/l 0,84 oz. 25 mL
37.65€
100 pièces
Expédition estimée: 19-02-2025
Description
Réactifs DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
  • Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
  • Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
  • Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
  • Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
EPA américaine
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Réactif DPD pour la détermination du chlore libre
Poudre
Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans