Learn More
Lovibond™ Réactifs Powder Pack™ pour l’Ortho sans addition de phosphate
Code produit. 15311675
Click to view available options
Type:
Réactifs Powder Pack
Conditionnement:
100 PCS
Code produit. 15311675
Marque: Lovibond™ 531550
Dose unitaire pré-mesurée dans un emballage de feuille de métal pratique
  • Manipulation facile
  • Facile à ouvrir
  • Facile à distribuer et à verser
  • Formulé spécialement pour une utilisation dans les kits de test Hach™ et autres fabricants
Spécification
Type Réactifs Powder Pack
À utiliser avec (équipement) Colorimètres et spectrophotomètres Orbeco et Hach
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • vario sulphate 4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: citric acid, bariumchloride dihydrate