Learn More
Lovibond™ Kit de réactifs au phosphonate
Click to view available options
Plage:
0 à 2,5mg/L
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Pré-mesuré
- Encoche facile à ouvrir
- Bord biseauté pour une distribution et un versement faciles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Aqua comparator™ test kit |
| À utiliser avec (équipement) | SC450 phosphate and MC500 colorimeters, SP600 spectrophotometer |
| Comprend | 10mL sample |
| Plage | 0 à 2,5mg/L |
| Type | Phosphate 3 Reagent |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X1000 REACTIF VARIO PHOS3 10ML
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: dipotassium disulphate, potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate