Learn More
Lovibond™ Recharge du distributeur de réactifs PD250 : Chlore libre et chlore total DPD
À utiliser avec le colorimètre SC450 chlore et pH, le colorimètre MC500 et le spectrophotomètre SP600
Marque:  Lovibond™ 530160
Code produit. 15301715
  • 95.35€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Pour les analyses de chlore
Comprend 1 flacon de réactif DPD pour déterminer le chlore libre et 1 flacon de réactif DPD pour déterminer le chlore total
Réactif de chlore libre et total de rechange
Utilisé avec du chlore SC450 et le colorimètre pH, le colorimètre MC500 et le spectrophotomètre SP600
250 tests
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, EDTA