Learn More
Lovibond™ ET 740 et ET750 - Testeur de floculation / Testeur Jar
Code produit. 12661745
Click to view available options
Longueur (métrique):
64,7 cm
93,9 cm
Poids (métrique):
12,1 kg
17 kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12661745
Marque: Lovibond™ 2419160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK. Manuel d’instructions.
Requires
Béchers de 1 000 ml, forme basse
Les testeurs de floculation (également appelés testeurs Jar) sont conçus pour une des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Les testeurs de floculation (également appelés testeurs Jar) sont conçus pour une des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Vitesse d’agitation variable en continu (versions de laboratoire uniquement)
  • Affichage numérique du régime d’agitation.
  • Fonction de minuteur.
  • Panneau arrière éclairé.
  • Option de réglage de la hauteur pour les lames d’agitation en cours de fonctionnement.
  • Date et heure.
Les testeurs de floculation ne sont pas fournis avec des béchers. Veuillez vous adresser à un fournisseur de produits de laboratoire.
Spécification
Type Testeur de floculation de laboratoire
Type d’affichage Numérique
Comprend Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK, manuel d’instructions
Principales fonctions Minuteur
À utiliser avec (application) Pour des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Résolution 1 révolution
Dimensions (L x l x H) 37 x 13,5 x 10,25 in (93,9 x 34,2 x 26,03 cm)
Longueur (impériale) 37 po
Longueur (métrique) 93,9 cm
Largeur (impériale) 13,5 in
Largeur (métrique) 34,2 cm
Hauteur (impériale) 10,25 in
Hauteur (métrique) 26,03 cm
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Poids (impériale) 37,5 lb
Poids (métrique) 17 kg