Learn More
Lovibond™ ET 740 et ET750 - Testeur de floculation / Testeur Jar
Descripción
Includes
Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK. Manuel d’instructions.
Requires
Béchers de 1 000 ml, forme basse
Les testeurs de floculation (également appelés testeurs Jar) sont conçus pour une des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Vitesse d’agitation variable en continu (versions de laboratoire uniquement)
- Affichage numérique du régime d’agitation.
- Fonction de minuteur.
- Panneau arrière éclairé.
- Option de réglage de la hauteur pour les lames d’agitation en cours de fonctionnement.
- Date et heure.
Les testeurs de floculation ne sont pas fournis avec des béchers. Veuillez vous adresser à un fournisseur de produits de laboratoire.
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Testeur de floculation de laboratoire |
| Type d’affichage | Numérique |
| Comprend | Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK, manuel d’instructions |
| Principales fonctions | Minuteur |
| À utiliser avec (application) | Pour des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation |
| Résolution | 1 révolution |
| Dimensions (L x l x H) | 25,5 x 13,5 x 10,25 in (64,7 x 34,2 x 26,03 cm) |
| Longueur (impériale) | 25,5 in |
| Longueur (métrique) | 64,7 cm |
| Largeur (impériale) | 13,5 in |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.